4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25041-1G
OR25041-5G
OR25041-250MG
APOSOR25041-1GEA
65.4
EUR
APOSOR25041-1G
APOSOR25041-5G
APOSOR25041-250MG
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆O₃S Schmelzpunkt: 101…105 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00067997 CAS-Nummer: 71050-40-3 |