2,6-Pyridindicarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24830-1G
OR24830-5G
OR24830-25G
APOSOR24830-1GEA
39.3
EUR
APOSOR24830-1G
APOSOR24830-5G
APOSOR24830-25G
2,6-Pyridindicarbaldehyd
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Formel:
C₇H₅NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010103 CAS-Nummer: 5431-44-7 EINECS: 226-589-6 |