Coniferylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol
OR24816-1G OR24816-250MG
APOSOR24816-1GEA 232 EUR
APOSOR24816-1G APOSOR24816-250MG
Coniferylalkohol 98%
Coniferylalkohol
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 163…165 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 75…80 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002922
CAS-Nummer: 458-35-5
EINECS: 207-277-9