5-Amino-4,6-dichlor-2-methylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24758-25G OR24758-5G
APOSOR24758-25GEA 33.5 EUR
APOSOR24758-25G APOSOR24758-5G
5-Amino-4,6-dichlor-2-methylpyrimidin
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅Cl₂N₃
Schmelzpunkt: 70…75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00194053
CAS-Nummer: 39906-04-2