1-Methylcyclopropancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR24738-10G
OR24738-1G
OR24738-5G
APOSOR24738-10GEA
89.9
EUR
APOSOR24738-10G
APOSOR24738-1G
APOSOR24738-5G
1-Methylcyclopropancarbonsäure
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₅H₈O₂ Siedepunkt: 183…185 °C Schmelzpunkt: 30 °C Flammpunkt: 84 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001290 CAS-Nummer: 6914-76-7 EINECS: 230-020-7 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |