2-Iod-3-pyridinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24642-1G OR24642-5G OR24642-25G
APOSOR24642-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24642-1G APOSOR24642-5G APOSOR24642-25G
2-Iod-3-pyridinol
2-Iod-3-pyridinol
Formel: C₅H₄INO
Schmelzpunkt: 196…200 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023421
CAS-Nummer: 40263-57-8
EINECS: 254-864-0