3-Bromthiophenol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR2454-1G OR2454-25G OR2454-5G
APOSOR2454-1GEA 23.2 EUR
APOSOR2454-1G APOSOR2454-25G APOSOR2454-5G
3-Bromthiophenol 97%
3-Bromthiophenol
Formel: C₆H₅BrS
Siedepunkt: 123…124 °C/40mmHg
Dichte: 1,832 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 105 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009603
CAS-Nummer: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
UN-Nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR