4-(2-Methyl-2-propanyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-tert-Butylbenzenesulphonamide
OR2445-100G OR2445-25G OR2445-5G
APOSOR2445-100GEA 71.2 EUR
APOSOR2445-100G APOSOR2445-25G APOSOR2445-5G
4-(2-Methyl-2-propanyl)benzolsulfonamid
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₅NO₂S
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068599
CAS-Nummer: 6292-59-7