tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminoacetohydrazide, 2-BOC protected
OR2444-1G
OR2444-5G
APOSOR2444-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2444-1G
APOSOR2444-5G
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Formel:
C₇H₁₅N₃O₃ Schmelzpunkt: 111…115 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01570558 CAS-Nummer: 6926-09-6 |