2-Brom-p-kresol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
OR2424-100G
OR2424-25G
OR2424-500G
APOSOR2424-100GEA
66.7
EUR
APOSOR2424-100G
APOSOR2424-25G
APOSOR2424-500G
2-Brom-p-kresol 97%
2-Brom-p-kresol
Formel:
C₇H₇BrO Molekulargewicht: 187.04 g/mol Siedepunkt: 213…214 °C Schmelzpunkt: 16 °C Dichte: 1.547 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002151 CAS-Nummer: 6627-55-0 EINECS: 229-595-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...