tert-Butyl-3-aminobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-aminobenzoate
OR2417-1G OR2417-25G OR2417-5G
APOSOR2417-1GEA 125 EUR
APOSOR2417-1G APOSOR2417-25G APOSOR2417-5G
tert-Butyl-3-aminobenzoat
tert-Butyl-3-aminobenzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00729048
CAS-Nummer: 92146-82-2