(Methylsulfonyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl phenyl sulphone
OR2412-10G OR2412-25G
APOSOR2412-10GEA 21.9 EUR
APOSOR2412-10G APOSOR2412-25G
(Methylsulfonyl)benzol
(Methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₈O₂S
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014741
CAS-Nummer: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8