Ethyl-2-amino-5-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR24114-1G
OR24114-25G
OR24114-5G
APOSOR24114-1GEA
24.4
EUR
APOSOR24114-1G
APOSOR24114-25G
APOSOR24114-5G
Ethyl-2-amino-5-nitrobenzoat 98%
Ethyl-2-amino-5-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₈N₂O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00278157 CAS-Nummer: 3816-62-4 |