2-(4-Chlorphenyl)thioacetamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24099-1G
OR24099-25G
OR24099-5G
APOSOR24099-1GEA
21.9
EUR
APOSOR24099-1G
APOSOR24099-25G
APOSOR24099-5G
2-(4-Chlorphenyl)thioacetamid
2-(4-Chlorphenyl)thioacetamid
Formel:
C₈H₈ClNS Schmelzpunkt: 129…130 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00278249 CAS-Nummer: 17518-48-8 |