5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24057-1G OR24057-5G
APOSOR24057-1GEA 50.9 EUR
APOSOR24057-1G APOSOR24057-5G
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃S
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00084927
CAS-Nummer: 175136-92-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III