2,6-Dimethoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24023-25G
OR24023-5G
OR24023-100G
APOSOR24023-25GEA
27.3
EUR
APOSOR24023-25G
APOSOR24023-5G
APOSOR24023-100G
2,6-Dimethoxybenzaldehyd 98%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 285 °C Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010862 CAS-Nummer: 3392-97-0 |