(1-Propyl)triphenylphosphoniumbromid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
OR23996-25G OR23996-5G
APOSOR23996-25GEA 36.4 EUR
APOSOR23996-25G APOSOR23996-5G
(1-Propyl)triphenylphosphoniumbromid 99%
(1-Propyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₁H₂₂BrP
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011843
CAS-Nummer: 6228-47-3