2,5-Dichlor-4-nitro-3-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23993-1G OR23993-250MG OR23993-5G
APOSOR23993-1GEA 231 EUR
APOSOR23993-1G APOSOR23993-250MG APOSOR23993-5G
2,5-Dichlor-4-nitro-3-thiophensulfonylchlorid
2,5-Dichlor-4-nitro-3-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄Cl₃NO₄S₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01570024
CAS-Nummer: 59768-12-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III