3,5-Di-tert-butylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2387-1G OR2387-5G
APOSOR2387-1GEA 90.2 EUR
APOSOR2387-1G APOSOR2387-5G
3,5-Di-tert-butylanilin
3,5-Di-tert-butylanilin
Formel: C₁₄H₂₃N
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00134096
CAS-Nummer: 2380-36-1