2,3-Dichlorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23755-100G OR23755-25G OR23755-5G
APOSOR23755-100GEA 84.1 EUR
APOSOR23755-100G APOSOR23755-25G APOSOR23755-5G
2,3-Dichlorbenzonitril
2,3-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Siedepunkt: 114 °C/6mmHg
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016372
CAS-Nummer: 6574-97-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III