Trichloroacrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,3-Trichloroacrylic acid
OR23621-1G OR23621-250MG
APOSOR23621-1GEA 560 EUR
APOSOR23621-1G APOSOR23621-250MG
Trichloroacrylic acid
Trichloroacrylic acid
Formel: C₃HCl₃O₂
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015455
CAS-Nummer: 2257-35-4
EINECS: 218-856-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II