2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1,4,5,6-Tetrahydropyrimidin-2-yl)benzenethiol
OR23587-1G OR23587-250MG
APOSOR23587-1GEA 217 EUR
APOSOR23587-1G APOSOR23587-250MG
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
Formel: C₁₀H₁₂N₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052612
CAS-Nummer: 53440-32-7