2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2,3,4,5,6-Pentamethylphenyl)-2-phenylethan-1-one
OR23525-10G OR23525-1G OR23525-5G
APOSOR23525-10GEA 346 EUR
APOSOR23525-10G APOSOR23525-1G APOSOR23525-5G
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenon
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenon
Formel: C₁₉H₂₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052403
CAS-Nummer: 147834-57-9