ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23418-100G OR23418-25G OR23418-5G
APOSOR23418-100GEA 73 EUR
APOSOR23418-100G APOSOR23418-25G APOSOR23418-5G
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000201
CAS-Nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II