2-Chlor-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentamethylphenacyl chloride
OR23406-1G
OR23406-250MG
APOSOR23406-1GEA
186
EUR
APOSOR23406-1G
APOSOR23406-250MG
2-Chlor-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenon
2-Chlor-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenon
Formel:
C₁₃H₁₇ClO Schmelzpunkt: 110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00117891 CAS-Nummer: 57196-63-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |