5-Brombenzo[b]thiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromobenzothiophene
OR23397-5G
OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA
81.2
EUR
APOSOR23397-5G
APOSOR23397-25G
5-Brombenzo[b]thiophen 98%
5-Brombenzo[b]thiophen
Formel:
C₈H₅BrS Siedepunkt: 105…107 °C/10mmHg Schmelzpunkt: 44…48 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03069318 CAS-Nummer: 4923-87-9 |