1-(3-Bromphenyl)pyrrol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23352-1G OR23352-250MG
APOSOR23352-1GEA 57.2 EUR
APOSOR23352-1G APOSOR23352-250MG
1-(3-Bromphenyl)pyrrol
1-(3-Bromophenyl)pyrrole
Formel: C₁₀H₈BrN
Schmelzpunkt: 64…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02665243
CAS-Nummer: 107302-22-7