4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1-Imidazolyl)benzoic acid
OR23298-1G OR23298-500MG OR23298-5G
APOSOR23298-1GEA 42.2 EUR
APOSOR23298-1G APOSOR23298-500MG APOSOR23298-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Molekulargewicht: 188.19 g/mol
Schmelzpunkt: 305 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00586645
CAS-Nummer: 17616-04-5