(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23294-1G OR23294-25G OR23294-5G
APOSOR23294-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23294-1G APOSOR23294-25G APOSOR23294-5G
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 76…87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682057
CAS-Nummer: 143426-49-7