Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23161-250MG OR23161-100MG OR23161-1G
APOSOR23161-250MGEA 95.7 EUR
APOSOR23161-250MG APOSOR23161-100MG APOSOR23161-1G
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Formel: C₉H₅ClN₂O
Schmelzpunkt: 119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682002
CAS-Nummer: 258503-93-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II