3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23143-1G OR23143-250MG OR23143-5G
APOSOR23143-1GEA 87 EUR
APOSOR23143-1G APOSOR23143-250MG APOSOR23143-5G
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Formel: C₅H₆BrNO
Siedepunkt: 44 °C/0.4mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02677720
CAS-Nummer: 130628-75-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III