2-Brombenzimidazol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1H-benzimidazole
OR23118-1G OR23118-5G
APOSOR23118-1GEA 37.7 EUR
APOSOR23118-1G APOSOR23118-5G
2-Brombenzimidazol 99%
2-Bromobenzimidazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 200…208 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160009
CAS-Nummer: 54624-57-6