2,5-Dimethylpyrrol-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
OR23109-1G
OR23109-10G
APOSOR23109-1GEA
132
EUR
APOSOR23109-1G
APOSOR23109-10G
2,5-Dimethylpyrrol-3-carbonsäure
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₉NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00203874 CAS-Nummer: 57338-76-8 |