Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR23094-1G
OR23094-250MG
OR23094-5G
APOSOR23094-1GEA
30.6
EUR
APOSOR23094-1G
APOSOR23094-250MG
APOSOR23094-5G
Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Benzofuran-2-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₅ClO₂ Schmelzpunkt: 54…56 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01659782 CAS-Nummer: 41717-28-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |