3-Brompyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23062-100G OR23062-25G OR23062-500G
APOSOR23062-100GEA 29 EUR
APOSOR23062-100G APOSOR23062-25G APOSOR23062-500G
3-Brompyridin 99%
3-Bromopyridine
Formel: C₅H₄BrN
Siedepunkt: 172…174 °C
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1.64 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006373
CAS-Nummer: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN-Nummer: 2929
ADR: 6.1+3,II