2-Brompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23057-100G OR23057-1KG OR23057-50G
APOSOR23057-100GEA 36.4 EUR
APOSOR23057-100G APOSOR23057-1KG APOSOR23057-50G
2-Brompyridin
2-Bromopyridine
Formel: C₅H₄BrN
Siedepunkt: 192…194 °C
Dichte: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006219
CAS-Nummer: 109-04-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II