5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23033-1G OR23033-250MG OR23033-5G
APOSOR23033-1GEA 133 EUR
APOSOR23033-1G APOSOR23033-250MG APOSOR23033-5G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NOS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114999
CAS-Nummer: 132706-12-8