2-Furoylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR23022-250G OR23022-50G
APOSOR23022-250GEA 201 EUR
APOSOR23022-250G APOSOR23022-50G
2-Furoylchlorid
2-Furoylchlorid
Formel: C₅H₃ClO₂
Siedepunkt: 173…174 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003228
CAS-Nummer: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR