4-Brom-3,5-dimethylisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22990-25G OR22990-5G OR22990-100G
APOSOR22990-25GEA 31.9 EUR
APOSOR22990-25G APOSOR22990-5G APOSOR22990-100G
4-Brom-3,5-dimethylisoxazol
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formel: C₅H₆BrNO
Siedepunkt: 69…70 °C/8mmHg
Dichte: 1.478 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00068187
CAS-Nummer: 10558-25-5