Dimethyl aminomalonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR22760-50MG OR22760-250MG
APOSOR22760-50MGEA 94.5 EUR
APOSOR22760-50MG APOSOR22760-250MG
Dimethyl aminomalonate
Dimethyl aminomalonate
Formel: C₅H₉NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00829425
CAS-Nummer: 53704-09-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III