4-Brom-2-methoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
OR22659-25G
OR22659-5G
OR22659-1G
APOSOR22659-25GEA
87
EUR
APOSOR22659-25G
APOSOR22659-5G
APOSOR22659-1G
4-Brom-2-methoxyphenol 97%
4-Brom-2-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ Molekulargewicht: 203.04 g/mol Siedepunkt: 129…132 °C/12mmHg Schmelzpunkt: 34…37 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051937 CAS-Nummer: 7368-78-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...