3-Amino-2-brompyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromo-3-pyridylamine
OR2264-25G OR2264-5G OR2264-100G
APOSOR2264-25GEA 55.1 EUR
APOSOR2264-25G APOSOR2264-5G APOSOR2264-100G
3-Amino-2-brompyridin 98%
3-Amino-2-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234064
CAS-Nummer: 39856-58-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III