2,6-Dibromisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR2261-1G OR2261-250MG OR2261-5G
APOSOR2261-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2261-1G APOSOR2261-250MG APOSOR2261-5G
2,6-Dibromisonicotinsäure
2,6-Dibromisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09743987
CAS-Nummer: 2016-99-1