N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR22594-250MG
OR22594-100MG
APOSOR22594-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR22594-250MG
APOSOR22594-100MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Formel:
C₉H₁₂N₂O Molekulargewicht: 164.21 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007859 CAS-Nummer: 119-63-1 EINECS: 204-339-7 |