3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR2255-1G
OR2255-5G
OR2255-25G
APOSOR2255-1GEA
94.4
EUR
APOSOR2255-1G
APOSOR2255-5G
APOSOR2255-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ Schmelzpunkt: 163…168 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663852 CAS-Nummer: 857530-80-4 |