1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2250-25G OR2250-5G
APOSOR2250-25GEA 133 EUR
APOSOR2250-25G APOSOR2250-5G
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 70…71 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06796640
CAS-Nummer: 142253-54-1