2-Brom-4'-pentylacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Pent-1-yl)phenacyl bromide
OR22471-1G
OR22471-10G
APOSOR22471-1GEA
43.5
EUR
APOSOR22471-1G
APOSOR22471-10G
2-Brom-4'-pentylacetophenon 95%
2-Brom-4'-pentylacetophenon
Formel:
C₁₃H₁₇BrO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
64328-68-3 |