6-Hydroxychinaldin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Hydroxy-2-methylquinoline
OR22357-1G OR22357-5G OR22357-10G
APOSOR22357-1GEA 79.9 EUR
APOSOR22357-1G APOSOR22357-5G APOSOR22357-10G
6-Hydroxychinaldin 98%
6-Hydroxychinaldin
Formel: C₁₀H₉NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047600
CAS-Nummer: 613-21-8