2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2224-5G
OR2224-25G
OR2224-100G
APOSOR2224-5GEA
21.9
EUR
APOSOR2224-5G
APOSOR2224-25G
APOSOR2224-100G
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Schmelzpunkt: 125 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01074590 CAS-Nummer: 133730-34-4 |