4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22139-100G OR22139-25G OR22139-500G
APOSOR22139-100GEA 45.1 EUR
APOSOR22139-100G APOSOR22139-25G APOSOR22139-500G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Molekulargewicht: 183.12 g/mol
Schmelzpunkt: 183…186 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007119
CAS-Nummer: 616-82-0
EINECS: 210-494-1